Wichtige Dokumente
SAB4200816
Anti-Calcineurin (α-Subunit) antibody, Mouse monoclonal
clone CN-A1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CN-A1, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using mouse or rat brain tissue extract.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... PPP3CA(286852)
human ... CALNA(5530)
rat ... Caln1(363909)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)