Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10F12.2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
39
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10F12.2, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINF1(5176)
General description
Der Pigmentepithel abgeleitete Faktor (PEDF) wurde erstmals als ein 50 kDa großes, sezerniertes Protein im konditionierten Medium kultivierter fötaler menschlicher retinaler Pigmentepithelzellen (RPE) identifiziert (Tombran-Tink, 1991). In jüngerer Zeit wurde nachgewiesen, dass PEDF in der Netzhaut in vivo eine neurotrophe Aktivität aufweist (Cayouette, 1999). PEDF ist auch ein neurotropher und neuroprotektiver Faktor in anderen Systemen, einschließlich kultivierter Kleinhirn-Körnerzellen, primärer Hippocampus-Neuronen, Motorneuronen des Rückenmarks und Photorezeptoren von Amphibien, die in Abwesenheit von RPE-Zellen kultiviert wurden (Karakousis, 2001). Die Bindung von PEDF an Retinoblastom- und Kleinhirn-Körnerzellen könnte rezeptorvermittelt sein. Es wurde kürzlich nachgewiesen, dass PEDF die Angiogenese in Endothelzellkulturen und in der Hornhaut und Netzhaut von Ratten in vivo stark hemmt (Dawson, 1999; Stellmach, 2001).
~ 46 kDa
Immunogen
Rekombinantes menschliches GST-PEDF-Fusionsprotein. Die Sequenz, die den Aminosäuren
196–347 des menschlichen PEDF entspricht und am N-Terminus mit GST markiert ist, wurde in E. Coli exprimiert. GST-PEDF hat an SDS-PAGE eine Größe von etwa 46 kDa.
196–347 des menschlichen PEDF entspricht und am N-Terminus mit GST markiert ist, wurde in E. Coli exprimiert. GST-PEDF hat an SDS-PAGE eine Größe von etwa 46 kDa.
Application
Der Anti-Pigmentepithel abgeleitete Faktor-Antikörper, Klon 10F12.2, ist ein Antikörper gegen den Pigmentepithel abgeleiteten Faktor und wird in ELISA, IC, IH und WB verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurochemie & Neurotrophine
Neurochemie & Neurotrophine
Western-Blot:
Erkennt ein Protein mit einem Molekulargewicht von ~46 kDa, wenn es gegen ein Immunogen getestet wird. Eine positive Western-Blot-Kontrolle ist verfügbar (Bestellnr. AG672)
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für die Immunzytochemie verwendet.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde bei gefrorenen Schnitten verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Erkennt ein Protein mit einem Molekulargewicht von ~46 kDa, wenn es gegen ein Immunogen getestet wird. Eine positive Western-Blot-Kontrolle ist verfügbar (Bestellnr. AG672)
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für die Immunzytochemie verwendet.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde bei gefrorenen Schnitten verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Pigmentepithel abgeleiteten Faktor (PEDF).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a in Puffer mit 0,02 M PBS, pH 7,6, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Augengewebe.
Augengewebe.
Routinemäßig mittels Western-Blot an Plazentalysaten vom Menschen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wurde Pigmentepithel in 10 μg humanen Plazentalysaten nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wurde Pigmentepithel in 10 μg humanen Plazentalysaten nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c