Wichtige Dokumente
SAB4200705
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
monoclonal, N52
Synonym(e):
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Neurofilament 200 (Phos and Non-Phos) antibody, Mouse monoclonal, clone N52, purified from hybridoma cell culture
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N52, monoclonal
Mol-Gew.
~200 kDa
Speziesreaktivität
mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line fresh lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Cerebellum sections
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
pig ... NEFH(100156492)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)