SAB4200699
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
TH, TYH
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TH-2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat PC-12 cells.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable