Wichtige Dokumente
SAB4200695
Anti-VSV Glycoprotein antibody, Mouse monoclonal
clone P5D4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
VSV, VSV glycoprotein, Vesicular Stomatitis Virus glycoprotein
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P5D4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
virus (Vesicular stomatitis virus (VSV))
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing Vinculin with VSV-G tagged fusion protein.
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using COS7 cells over-expressing Vinculin with VSV-G tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)