SAB4200673
Monoclonal Anti-α-Amylase 1A antibody produced in mouse
clone AMY-7, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
AMY1, AMY1A, alpha 1A (salivary), amylase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AMY-7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~58 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using rat pancreas tissue extracts.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AMY1A(276)
mouse ... Amy1(11722)
rat ... Amy1a(24203)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable