Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 588,00 |
Über diesen Artikel
€ 588,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPP1(6696)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Osteobiologie
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 1:1.500 in Paraffinschnitten verwendet.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit einer Verdünnung von 1:1.000 verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
POSITIVKONTROLLE: Human-Urin (2–5 µg/ml normale Konzentration).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies Osteopontin in 10 μg RAW 264.7 nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description serum, Chemicon® | description serum, from rabbit | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Osteopontin-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?