Wichtige Dokumente
SAB4200515
Anti-Arc antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain
western blot: 1.5-3 μg/mL using U937 cell extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARC(23237)
mouse ... Arc(11838)
rat ... Arc(54323)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)