Wichtige Dokumente
ABN418
Sigma-Aldrich
Anti-TRPM4-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transient receptor potential cation channel subfamily M member 4, hTRPM4, Calcium-activated non-selective cation, channel 1, Long transient receptor potential channel 4, LTrpC-4, LTrpC4, Melastatin-4
Größe auswählen
100 μG
€ 446,00
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 446,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRPM4(54795)
Allgemeine Beschreibung
TRPM4, auch bekannt als Calcium-aktivierter nicht selektiver Kationenkanal 1, langer transienter Rezeptorpotenzialkanal 4, Melastatin-4 oder LTrpC4, wird vom TRPM4/LTRPC4-Gen kodiert und gilt als Calcium-aktivierter nicht selektiver Ionenkanal für Na+-, K+-, Cs+- und Li+-Ionen. TRPM4 spielt eine zentrale Rolle bei der Membrandepolarisation in Kardiomyozyten, kortikalen und dorsalen Wurzelneuronen, endokrinen Zellen, Nierenepithelzellen und sogar in Haarzellen. Des Weiteren ist TRPM4 durch die Hochregulierung des beta-Catenin-Signalwegs an der T-Zellaktivierung, IL-2-Produktion, Blutgefäßkonstriktion, Insulinsekretion und sogar an der Zellproliferation in verschiedenen Zelltypen beteiligt. TRPM4 ist an der Zellmembran und im Golgi-Apparat sowie im endoplasmatischen Retikulum lokalisiert. TRPM4 wird weit exprimiert. TRPM4-Defekte können mit einem progressiven familiären Herzblock (potenziell fatales aber nicht vorhersehbares Syndrom) in Verbindung gebracht werden.
Immunogen
An BCP konjugiertes lineares Peptid, das humanem TRPM4 nahe am N-Terminus entspricht.
Anwendung
Der Anti-TRPM4-Antikörper weist den TRPM4-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in TRPM4 in Publikationen beschrieben und validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde TRPM4 in menschlichem Cerebellum- und menschlichem Prostatagewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat aus menschlichem Cerebellum.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde TRPM4 in 10 µg Gewebelysat des humanen Cerebellums nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 150 kDa gemessen. UniProt beschreibt 2 durch alternatives Spleißen erzeugte Isoformen, mit einem Molekulargewicht von ~ 130 kDa und ~ 147 kDa.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jing Yan et al.
Cell reports. Medicine, 5(2), 101413-101413 (2024-02-08)
Toxic signaling by extrasynaptic NMDA receptors (eNMDARs) is considered an important promoter of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) disease progression. To exploit this therapeutically, we take advantage of TwinF interface (TI) inhibition, a pharmacological principle that, contrary to classical NMDAR pharmacology
Ge Li et al.
mBio, 11(6) (2020-12-10)
Successful treatment of HIV-infected patients with combinational antiretroviral therapies (cART) can now prolong patients' lives to nearly normal life spans. However, the new challenge faced by many of those HIV-infected patients is chronic neuroinflammation and neurotoxicity that often leads to
Jiyoung Lee et al.
Nature communications, 11(1), 4283-4283 (2020-09-05)
Our understanding of the spatiotemporal regulation of cardiogenesis is hindered by the difficulties in modeling this complex organ currently by in vitro models. Here we develop a method to generate heart organoids from mouse embryonic stem cell-derived embryoid bodies. Consecutive