Wichtige Dokumente
SAB4200476
Anti-ALIX antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AIP1, Anti-ALG-2 interacting protein 1, Anti-DRIP4, Anti-HP95, Anti-PDCD6IP, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4, Anti-programmed cell death 6 interacting protein
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~95 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human Jurkat cells.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)