Wichtige Dokumente
SAB4200203
Anti-RAVER1 antibody, Mouse monoclonal
clone RAV1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RAV1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~80 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1.0-2.0 μg/mL using HeLa or HepG2 cells extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAVER1(125950)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)