Merck
BR6783
BRAND® replacement amber inspection windows for Titrette®
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Inspection window, Titrette®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 2 SETS
manufacturer/tradename
BRAND 6783
General description
For protection of light-sensitive media, you can replace the clear inspection windows with the amber colored windows (included).
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)