Fortfahren mit
AB7144F
Anti-Fibrinogen-Antikörper, FITC-konjugiert
Chemicon®, from sheep
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 365,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB, immunodiffusion
Citations:
-
€ 365,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunodiffusion: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FIBCD1(84929)
Immunogen
Aufgereinigtes Fibrinogen, aus gepooltem Humanplasma gewonnen.
Application
ARBEITSVERDÜNNUNG
Die endgültige Arbeitsverdünnung hängt von den spezifischen Assay-Bedingungen ab. In der Fluoreszenzmikroskopie können jedoch mit Verdünnungen in den folgenden Bereichen gute Ergebnisse erwartet werden:
1. Anregung durch einfallendes Licht
Direkte Immunfluoreszenz: 1:10–1:80
Indirekte Immunfluoreszenz: 1:20–1:400
2. Anregung durch Durchlicht
Direkte Immunfluoreszenz: 1:5–1:40
Indirekte Immunfluoreszenz: 1:10–1:80
Dieser Anti-Fibrinogen-Antikörper, FITC-konjugiert, ist zur Verwendung in IF, ID und WB für den Nachweis von Fibrinogen validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Biochem/physiol Actions
Vor der Konjugation erwies sich der Antikörper im Test gegen Humanplasma mittels Coomassie-Blau-R-gefärbter Doppelimmundiffusion und Immunelektrophorese als Fibrinogen-spezifisch. Unerwünschte Immunreaktivität wurde mittels Festphasen-Immunadsorption entfernt.
MARKIERUNGSVERHÄLTNIS
Molares Verhältnis Fluorescein:Antikörper: 2,8–3,3
Absorptionsverhältnis (A493/A276): 0,78 + 0,05
Physical form
Der Antikörper wird in 20 mM Tris, 70 mM NaCl, pH 8,0, mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel geliefert.
Preparation Note
Bei +2 bis +8 °C unverdünnt bis zu 6 Monate haltbar. Vor Licht schützen.
WARNUNG: Dieses Reagens enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Aufgrund möglicher Gefährdungen durch Ansammlung dieses Materials in Rohren sollte verbrauchtes Reagens mit großzügigen Wassermengen entsorgt werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV50135CBL197FSAB4700251
biological source
sheep
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
Gene Information
human ... FIBCD1(84929)
Gene Information
human ... FIBCD1(84929)
Gene Information
human ... KRT14(3861)
Gene Information
human ... CD55(1604)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
LL002, monoclonal
clone
MEM-118, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB7144F04053252410475