Merck
SAB3500117
Sigma-Aldrich
Anti-OCIAD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-OCIA domain-containing protein 1, Anti-Ovarian cancer immuno-reactive antigen domain-containing protein 1
Größe auswählen
100 μG
€ 437,00
€ 437,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 437,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 437,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OCIAD1(54940)
Immunogen
OCIAD1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human OCIAD1.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
OCIAD1 was identified via immunoscreening of an ovarian carcinoma cDNA library from ovarian cancer patients and is expressed in multiple tissues including ovary, placenta, brain, testis, prostate, and mammary gland. Two isoforms of OCIAD1 are known to exist; the shorter isoform is restricted to the central nervous system. OCIAD1 is a transmembrane protein whose overexpression in HEY ovarian cancer cells increased lysophosphatidic acid- (LPA-)induced, but not basal level cell adhesion to extracellular matrix proteins collagen I and laminin10/11. This adhesion is not blocked by LY294002 and GF109203X, suggesting that OCIAD1 does not use protein kinase C and PI3 kinase signaling pathways to exert its effect on adhesion.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500117.
Physikalische Form
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)