Fortfahren mit
346774
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate.
Synonym(e):
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥200 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
foreign activity
Creatine phosphokinase ≤0.002%, Phosphohexose isomerase ≤0.02%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Native Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase aus Leuconostoc mesenteroides. Katalysiert die Umwandlung von Glucose-6-phosphat zu 6-Phosphogluconat. Das Enzym kann entweder NAD+ oder NADP+ als Elektronenakzeptor verwenden. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist mit NAD+ ~1,8-fach schneller als mit NADP+. Hinweis: 10.000 NADP-Einheiten entsprechen ~18.000 NAD-Einheiten.
Preparation Note
Die Rekonstition zu 1 mg/ml erfolgt in 5 mM Glycinpuffer, pH 8,0. Ein Rühren der Lösung kann eine Ausfällung verursachen.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µ;mol NADP pro Minute bei 30 °;C, pH 7,8, reduziert.
Levy, H.R. 1989. Biochem. Soc. Trans. 17, 313.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5760G8404G8529
description
Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate.
description
Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret
description
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥550 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
550-1,100 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
form
lyophilized
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
(Tightly closed)
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)