Fortfahren mit
DP02
Anti-SV40 T-Antigen (Ab-2) der Maus mAb (PAb416)
liquid, clone PAb416, Calbiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 459,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
PAb416, monoclonal
Species reactivity:
SV40-infected cells
Application:
Citations:
38
€ 459,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PAb416, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
SV40-infected cells
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Affinity Purification
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-5 µg antibody)
Paraffin Sections )
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper, der durch die Immunisierung von Mäusen mit dem angegebenen Immunogen und die Fusionierung von Splenozyten mit NS-1-Mausmyelomzellen erzeugt wird (siehe Anwendungsreferenzen). Erkennt das ~94 kDa SV40 große T-Antigen.
Dieses Anti-SV40-Antigen (Ab-2) der Maus mAb (PAb416) ist für die Verwendung in Affinitätsaufreinigung, Immunblotting, IF, IP und Parffinschnitten zum Nachweis von SV40-T-Antigen (Ab-2) validiert.
Erkennt das ~94 kDa SV40 große T-Antigen in SV80- und SV-T2-Zellen.
SV40-T-Ag (Ab-2) ist ein monoklonaler Maus-Antikörper mit einer Spezifizität für die antigene Determinante des SV40 großen T-Antigens und reagiert nicht mit dem SV40 kleinen T-Antigen. Beide Antigene werden in der frühen Region des SV40-Genoms codiert. Das große T-Antigen bindet DNA und komplexiert mit einem 53.000 Dalton zellulären transformierenden Protein, p53, das für die Einleitung der viralen DNA-Replikation während des lytischen Wachstums erforderlich ist. Zusätzlich bindet das große T-Antigen DNA-Polymerase und den Transkriptionsfaktor AP-2, und bildet einen spezifischen Komplex mit dem p105-Produkt des Retinoblastom-Suszeptibilitätsgens.
Immunogen
Aufgereinigtes SV40 großes T-Antigen
Epitop: In Aminosäuren 83-128.
Application
Affinitätsaufreinigung (Kat.-Nr. DP02A verwenden)
Immunblotting (1–5 µg/ml, siehe Anwendungsreferenzen)
Immunfluoreszenz (1–5 µg/ml)
Immunpräzipitation (1–5 µg Antikörper, Kat.-Nr. DP02A verwenden)
Paraffinschnitte (siehe Anwendungsreferenzen)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 50 mM Natriumphosphatpuffer, 0,2 % Gelatine, pH-Wert 7,5.
Analysis Note
Negativkontrolle
3T3-Zellen
Positivkontrolle
SV80- oder SV-T2-Zellen
Other Notes
Das Agarose-Konjugat (Kat.-Nr. DP02A) ist ebenfalls erhältlich und eignet sich für die Affinitätsaufreinigung und Immunpräzipitation. Der Antikörper sollte für optimale Ergebnisse in den einzelnen Systemen titriert werden.
DeCaprio, J.A., et al. 1988. Cell54, 275.
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Mitchell, P.J., et al. 1987. Cell50, 847.
Dixon, R.A.F. and Nathans, D., 1985. J. Virol.53, 1001.
Simanis, V. and Lane, D.P. 1985. Virol.144, 88.
Mann, R.S. and Carroll, R.B. 1984. Virology138, 379.
Sarnow, P., et al. 1982. Cell28, 387.
Crawford, L.V., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 41.
Lane, D.P. and Crawford, L.V. 1979. Nature278, 261.
Carroll, R.B., et al. 1974. Proc. Natl. Acad. Sci. USA71, 3754.
Tooze, J. 1973. Cold Spring Harbor, New York.
Tegtmeyer, P. 1972. J. Virol.10, 591.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
OP29OP43NA57
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
PAb416, monoclonal
clone
PAb240, monoclonal
clone
DO-1, monoclonal
clone
18-2, monoclonal
species reactivity
SV40-infected cells
species reactivity
mouse, rat, human, chicken, hamster, bovine
species reactivity
feline, human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V Krump-Konvalinkova et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 81(12), 1717-1727 (2001-12-14)
The limited lifespan of human microvascular endothelial cells in cell culture represents a major obstacle for the study of microvascular pathobiology. To date, no endothelial cell line is available that demonstrates all of the fundamental characteristics of microvascular endothelial cells.
Volker Nickeleit et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 29(2), 680-693 (2017-12-28)
Polyomavirus nephropathy (PVN) is a common viral infection of renal allografts, with biopsy-proven incidence of approximately 5%. A generally accepted morphologic classification of definitive PVN that groups histologic changes, reflects clinical presentation, and facilitates comparative outcome analyses is lacking. Here
Archives of pathology & laboratory medicine, 142(9), e2-e202 (2018-09-13)
and case study poster sessions will be conducted during the 2018 College of American Pathologists Annual Meeting (CAP18), which is scheduled for October 20 to 24, 2018. The meeting will take place at the Hyatt Regency, Chicago, Illinois. The poster
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DP02-200UG07790788053734