Merck
SAB2108709
Sigma-Aldrich
Anti-SCN8A
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- MED, Anti- NaCh6, Anti- Nav1.6, Anti- PN4, Anti-CerIII
Größe auswählen
100 μL
€ 454,00
€ 454,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 454,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 454,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
225 kDa
Speziesreaktivität
mouse, horse, rabbit, rat, human, bovine, dog, guinea pig
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_014191
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCN8A(6334)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SCN8A
Biochem./physiol. Wirkung
Voltage-dependent sodium channels, such as SCN8A, are responsible for the initial membrane depolarization that occurs during generation of action potentials in most electrically excitable cells.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: ESDPEGSKDKLDDTSSSEGSTIDIKPEVEEVPVEQPEEYLDPDACFTEGC
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)