SAB2108674
Anti-HIF1A
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- HIF1, Anti- HIF1-ALPHA, Anti- MOP1, Anti- PASD8, Anti-HIF-1alpha
Größe auswählen
€ 498,00
Größe auswählen
About This Item
€ 498,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
83 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, dog, goat, bovine, rat, human, guinea pig, horse
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_181054
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIF1A(3091)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)