Merck
SAB1412763
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFEB antibody produced in mouse
clone S3, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-AlphaTFEB, Anti-TCFEB, Anti-bHLHe35
Größe auswählen
100 μG
€ 498,00
€ 498,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 498,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 498,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 78.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TFEB(7942)
Immunogen
TFEB (AAH32448, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASRIGLRMQLMREQAQQEEQRERMQQQAVMHYMQQQQQQQQQQLGGPPTPAINTPVHFQSPPPVPGEVLKVQSYLENPTSYHLQQSQHQKVREYLSETYGNKFAAHISPAQGSPKPPPAASPGVRAGHVLSSSAGNSAPNSPMAMLHIGSNPERELDDVIDNIMRLDDVLGYINPEMQMPNTLPLSSSHLNVYSSDPQVTASLVGVTSSSCPADLTQKRELTDAESRALAKERQKKDNHNLIERRRRFNINDRIKELGMLIPKANDLDVRWNKGTILKASVDYIRRMQKDLQKSRELENHSRRLEMTNKQLWLRIQELEMQARVHGLPTTSPSGMNMAELAQQVVKQELPSEEGPGEALMLGAEVPDPEPLPALPPQAPLPLPTQPPSPFHHLDFSHSLSFGGREDEGPPGYPEPLAPGHGSPFPSLSKKDLDLMLLDDSLLPLASDPLLSTMSPEASKASSRRSSFSMEEGDVL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Randall Logan et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(10), 3287-3296 (2014-07-22)
Many weakly basic amine-containing drugs are known to be extensively sequestered in acidic lysosomes by an ion trapping-type mechanism. The entrapment of drugs in lysosomes has been shown to influence drug activity, cancer cell selectivity, and pharmacokinetics and can cause