SAB1411962
ANTI-MUSK antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC126323, MGC126324, MUSK
Größe auswählen
€ 494,00
Größe auswählen
About This Item
€ 494,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.63 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MUSK(4593)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ISIAEWSKPQKDNKGYCAQYRGEVCNAVLAKDALVFLNTSYADPEEAQELLVHTAWNELKVVSPVCRPAAEALLCNHIFQECSPGVVPTPIPICREYCLA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)