Merck
SAB1408912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NKX2-5 antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CHNG5, CSX, CSX1, NKX2.5, NKX2E, NKX4-1
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 40.04 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NKX2-5(1482)
Allgemeine Beschreibung
Homeobox-containing genes play critical roles in regulating tissue-specific gene expression essential for tissue differentiation, as well as determining the temporal and spatial patterns of development (Shiojima et al., 1995 [PubMed 7665173]). It has been demonstrated that a Drosophila homeobox-containing gene called ′tinman′ is expressed in the developing dorsal vessel and in the equivalent of the vertebrate heart. Mutations in tinman result in loss of heart formation in the embryo, suggesting that tinman is essential for Drosophila heart formation. Furthermore, abundant expression of Csx, the presumptive mouse homolog of tinman, is observed only in the heart from the time of cardiac differentiation. CSX, the human homolog of murine Csx, has a homeodomain sequence identical to that of Csx and is expressed only in the heart, again suggesting that CSX plays an important role in human heart formation.[supplied by OMIM
Immunogen
NKX2-5 (NP_004378, 1 a.a. ~ 130 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFPSPALTPTPFSVKDILNLEQQQRSLAAAGELSARLEATLAPSSCMLAAFKPEAYAGPEAAAPGLPELRAELGRAPSPAKCASAFPAAPAFYPRAYSDPDPAKDPRAEKKELCALQKAVELEKTEADNA*
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)