Fortfahren mit
C6198
Monoklonaler Anti-Aktin, α-Glattmuskel - Cy3 Maus-Antikörper
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper , α-Glattmuskel, Alpha-Actin 2 Cy3, Alpha-Glattmuskel-Aktin – Cy3-Antikörper, SMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 524,00
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 722,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
897
€ 524,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
storage condition
protect from light
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
Der Antikörper (auch als Anti-α-Sm-1 bekannt) ist spezifisch für die α-Isoform des Glattmuskelaktins. Er reagiert spezifisch mit α-Glattmuskelaktin in Immunblotting-Assays und markiert glatte Muskelzellen in gefrorenen oder Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten.
Monoklonales Anti-Aktin, α-Glattmuskel (Maus IgG2a Isotyp) ist vom 1A4-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird.
Immunogen
N-terminales synthetisches Decapeptid von α-Glattmuskelaktin.
Application
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde, sowie die zugehörigen von Fachkollegen geprüften („Peer Reviewed“)-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Durchflusszytometrie/Zellsortierung (2 Publikationen)
Immunzytochemie (3 Publikationen)
Immunfluoreszenz (13 Publikationen)
Immunhistochemie (27 Publikationen)
Western Blots (2 Publikationen)
Glatte Muskelzellen boviner Aorten werden unter Verwendung des monoklonalen Anti-ACTA2-Antikörpers immunzytochemisch untersucht. Die Zellen werden zunächst auf Deckgläsern gezüchtet und 10 Minuten bei 4 Grad in 50 % Aceton/EtOH fixiert.
Paraffinschnitte von Rattenhoden-Gewebetransplantaten werden immunhistochemisch mit monoklonalen Maus-Antikörpern gegen Glattmuskelaktin gefärbt.
Zur Identifizierung von Myofibroblasten wird X-Gal-gefärbtes Maus-Herzgewebe unter Anwendung des monoklonalen Maus-Primärantikörpers gegen Glattmuskelaktin immunhistochemisch untersucht.
Biochem/physiol Actions
Glattmuskel-Aktin wird während der Myogenese in Hühner- und Rattenembryonen vorübergehend zusammen mit sarcomerischem α-Aktin exprimiert. Es ist im ventrikulären Leitungstrakt im Herzen erwachsener Säuger zu finden. Es wird in Leiomyomen, Leiomyosarkomen und Leiomyoblastomen wie auch in einem Teil von Rhabdomyosarkomen exprimiert.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Other Notes
Unterstützung bei der Auswahl von Aktin-Antikörpern erhalten Sie auf www.sigmaaldrich.com/actin.
Legal Information
Cy wird unter Lizenz von Amersham Biosciences Limited vertrieben.
Cy3 is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5691C5838A2547
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
description
clone AC-40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 1A4, ascites fluid
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459), Acta1(11459), Acta1(11459), Acta2(11475), Acta2(11475), Acta2(11475), Actb(11461), Actb(11461), Actb(11461), Actc1(11464), Actc1(11464), Actc1(11464), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg2(11468), Actg2(11468), Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437), Acta1(29437), Acta1(29437), Acta2(81633), Acta2(81633), Acta2(81633), Actb(81822), Actb(81822), Actb(81822), Actc1(29275), Actc1(29275), Actc1(29275), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg2(25365), Actg2(25365), Actg2(25365)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
AC-40, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)