Merck
SAB1408654
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CIS6, CISH6, Cish5, KIAA0671, SOCS-5
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~61.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOCS5(9655)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a SH2 domain and a SOCS BOX domain. The protein thus belongs to the suppressor of cytokine signaling (SOCS) family, also known as STAT-induced STAT inhibitor (SSI) protein family. SOCS family members are known to be cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. The specific function of this protein has not yet been determined. Two alternatively spliced transcript variants encoding an identical protein have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogen
SOCS5 (NP_054730.1, 1 a.a. ~ 536 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDKVGKMWNNFKYRCQNLFGHEGGSRSENVDMNSNRCLSVKEKNISIGDSTPQQQSSPLRENIALQLGLSPSKNSSRRNQNCATEIPQIVEISIEKDNDSCVTPGTRLARRDSYSRHAPWGGKKKHSCSTKTQSSLDADKKFGRTRSGLQRRERRYGVSSVHDMDSVSSRTVGSRSLRQRLQDTVGLCFPMRTYSKQSKPLFSNKRKIHLSELMLEKCPFPAGSDLAQKWHLIKQHTAPVSPHSTFFDTFDPSLVSTEDEEDRLRERRRLSIEEGVDPPPNAQIHTFEATAQVNPLYKLGPKLAPGMTEISGDSSAIPQANCDSEEDTTTLCLQSRRQKQRQISGDSHTHVSRQGAWKVHTQIDYIHCLVPDLLQITGNPCYWGVMDRYEAEALLEGKPEGTFLLRDSAQEDYLFSVSFRRYNRSLHARIEQWNHNFSFDAHDPCVFHSSTVTGLLEHYKDPSSCMFFEPLLTISLNRTFPFSLQYICRAVICRCTTYDGIDGLPLPSMLQDFLKEYHYKQKVRVRWLEREPVKAK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)