Merck
SAB1407805
Sigma-Aldrich
Anti-FANCM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FAAP250, KIAA1596, MGC176453
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~75.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FANCM(57697)
Allgemeine Beschreibung
The Fanconi anemia complementation group (FANC) currently includes FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (also called BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (also called BRIP1), FANCL, FANCM and FANCN (also called PALB2). The previously defined group FANCH is the same as FANCA. Fanconi anemia is a genetically heterogeneous recessive disorder characterized by cytogenetic instability, hypersensitivity to DNA crosslinking agents, increased chromosomal breakage, and defective DNA repair. The members of the Fanconi anemia complementation group do not share sequence similarity; they are related by their assembly into a common nuclear protein complex. This gene encodes the protein for complementation group M. (provided by RefSeq)
Immunogen
FANCM (AAH36056.1, 1 a.a. ~ 669 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGRQRTLFQTWGSSISRSSGTPGCSSGTERPQSPGSSKAPLPAAAEAQLESDDDVLLVAAYEAERQLCLENGGFCTSAGALWIYPTNCPVRDYQLHISRAALFCNTLVCLPTGLGKTFIAAVVMYNFYRWFPSGKVVFMAPTKPLVTQQIEACYQVMGIPQSHMAEMTGSTQASTRKEIWCSKRVLFLTPQVMVNDLSRGACPAAEIKCLVIDEAHKALGNYAYCQVVRELVKYTNHFRILALSATPGSDIKAVQQVITNLLIGQIELRSEDSPDILTYSHERKVEKLIVPLGEELAAIQKTYIQILESFARSLIQRNVLMRRDIPNLTKYQIILARDQFRKNPSPNIVGIQQGIIEGEFAICISLYHGYELLQQMGMRSLYFFLCGIMDGTKGMTRSKNELGRNEDFMKLYNHLECMFARTRSTSANGISAIQQGDKNKKFVYSHPKLKKLEEVVIEHFKSWNAENTTEKKRDETRVMIFSSFRDSVQEIAEMLSQHQPIIRVMTFVGHASGKSTKGFTQKEQLEVVKQFRDGGYNTLVSTCVGEEGLDIGEVDLIICFDSQKSPIRLVQRMGRTGRKRQGRIVIILSEGREERIYNQSQSNKRSIYKAISSNRQVLHFYQRSPRMVPDGINPKLHKMFITHGVYEPEKPSRNLQRKSSIFSYRDGK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Veselin Andreev et al.
DNA repair, 74, 38-50 (2019-01-05)
Chromatin regulators play crucial roles in the DNA damage response. While the chromatin changes needed for double-strand break repair and nucleotide excision repair have been intensely studied, the chromatin requirements of interstrand crosslink (ICL) repair have remained largely unexplored. Here
Laura Kasak et al.
American journal of human genetics, 103(2), 200-212 (2018-08-04)
Infertility affects around 7% of men worldwide. Idiopathic non-obstructive azoospermia (NOA) is defined as the absence of spermatozoa in the ejaculate due to failed spermatogenesis. There is a high probability that NOA is caused by rare genetic defects. In this
Jing Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 3951-3951 (2020-08-10)
Duplication of mammalian genomes requires replisomes to overcome numerous impediments during passage through open (eu) and condensed (hetero) chromatin. Typically, studies of replication stress characterize mixed populations of challenged and unchallenged replication forks, averaged across S phase, and model a
Jing Huang et al.
Cell reports, 27(6), 1794-1808 (2019-05-09)
Eukaryotic replisomes are driven by the mini chromosome maintenance (MCM [M]) helicase complex, an offset ring locked around the template for leading strand synthesis by CDC45 (C) and GINS (G) proteins. Although the CDC45 MCM GINS (CMG) structure implies that
Daniel González-Acosta et al.
The EMBO journal, 40(14), e106355-e106355 (2021-06-16)
DNA interstrand crosslinks (ICLs) induced by endogenous aldehydes or chemotherapeutic agents interfere with essential processes such as replication and transcription. ICL recognition and repair by the Fanconi Anemia pathway require the formation of an X-shaped DNA structure that may arise