Fortfahren mit
P5556
Poloxamer 188-Lösung
10%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Nonionic copolymer surfactant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
mol wt
average mol wt 8350
concentration
10%
technique(s)
cell culture | insect: suitable
impurities
endotoxin, tested
transition temp
cloud point ≥100
HLB
29
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Poloxamer 188 (P188) ist ein nichtionisches amphiphiles Copolymer. Es umfasst eine zentrale Kette aus hydrophobem Polyoxypropylen, das an den Enden von hydrophilem Polyoxyethylen flankiert ist.[1]
Application
Nichtionisches Copolymertensid
Biochem/physiol Actions
Poloxamer 188 (P188) ruft hämorheologische, antithrombotische, entzündungshemmende und zytoprotektive Wirkungen hervor. Es stellt die Membranbarrierefunktion wieder her und stabilisiert diese. P188 hemmt außerdem die Lipidperoxidation und reduziert die Oberflächenspannung und die Zelladhäsion auf hydrophober Basis.[1][2] P188 weist eine geringe Toxizität auf und kann bei der oralen Arzneimittelabgabe eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K48941.3711216758
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
100
HLB
29
HLB
-
HLB
-
HLB
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
≤1.0% water
product line
BioReagent
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
mol wt
average mol wt 8350
mol wt
8.400 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. what is the storage temperature for this product
    1 answer
    1. This product may be stored in room temperature.
      Helpful?
  2. What is this compound dissolved in ? I can not see any information about that.
    1 answer
    1. This product is a 10% solution of Poloxamer 188 in water.
      Helpful?
  3. How does the pH of the Poloxamer 188 solution fluctuate throughout a 24-month period?
    1 answer
    1. The pH of a solution containing Poloxamer 188 may change over time due to factors such as hydrolysis or oxidation. The pH stability of Poloxamer 188 solutions has not been conducted. However, end users are encouraged to periodically monitor the solutions to ensure their stability and efficacy.