Merck
SAB1401737
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C9orf95 antibody produced in mouse
clone 2A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ20559, NRK1, RP11-235O14.2, bA235O14.2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... C9orf95(54981)
Allgemeine Beschreibung
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is essential for life in all organisms, both as a coenzyme for oxidoreductases and as a source of ADP-ribosyl groups used in various reactions. Nicotinic acid and nicotinamide, collectively known as niacin, are the vitamin precursors of NAD+. Nicotinamide riboside kinases, such as NRK1, function to synthesize NAD+ through nicotinamide mononucleotide using nicotinamide riboside as the precursor (Bieganowski and Brenner, 2004 [PubMed 15137942]).[supplied by OMIM
Immunogen
C9orf95 (NP_060351.1, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKTFIIGISGVTNSGKTTLAKNLQKHLPNCSVISQDDFFKPESEIETDKNGFLQYDVLEALNMEKMMSAISCWMESARHSVVSTDQESAE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)