Merck
SAB1303865
Sigma-Aldrich
ANTI-GLUT2 (SLC2A2) (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GLUT-2, Glucose transporter type 2, liver
Größe auswählen
400 μL
€ 457,00
€ 457,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
€ 457,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 457,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57359 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A2(6514)
Physikalische Form
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ping Xu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(6), 1-12 (2021-03-17)
The current study was done to measure the role of piperlongumine (PL) on hyperglycemia interrelated oxidative stress-mediated inflammation and apoptosis, inflammatory stress, and the diabetic insulin receptor substrate 2 (IRS2), protein kinase B (AKT), and glucose transporter 2 (GLUT-2)/4 signaling pathway