Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
37
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
pig, rat, avian, rabbit, mouse, canine, human, reptile, feline
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC5A1(6523)
General description
Die Niere spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des Blutzuckers. Obwohl Nierennephronen täglich etwa 180 g Glucose ohne Präferenz aus dem Blut filtern, wird die meiste von einem Na+/Gl-Co-Transport-Mechanismus (SGLT, Verhältnis 2:1) im proximalen Tubulus aktiv resorbiert. In der Regel findet die erste Resorption von Glucose durch diese Transporter statt, die sich im Bürstensaum-Epithel der PCT-Zellen befinden. Die Glucose wird anschließend mittels erleichterter Diffusion von einem Glucosetransporter (GLUT) über die Basolateralmembranen aus der Zelle transportiert. Mindestens drei Mitglieder der SGLT (SGLT1-3) wurden geklont und in verschiedenen Spezies charakterisiert. SGLT1-3-Gene kodieren ein Protein mit etwa 659–672 Resten, von dem erwartet wird, dass sowohl sein N-Terminus als auch sein C-Terminus extrazellulär sind. Zwischen den drei Formen besteht eine Homologie von etwa 60–70 %. SGLT1 unterscheidet nicht zwischen α-MDG-Glucose und -Galactose, wogegen SGLT2 und SGLT3 D-Galactose nicht effizient transportieren. SGLT1 ist ein integrales Membranprotein, das in Sq1-Segmenten des proximalen Tubulus der Niere (äußeres Nierenmark) und im Darm exprimiert wird.
Erkennt eine Bande bei etwa 70–77 kDa mittels Western Blot.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 402–420 in der zytoplasmatischen Region von SGLT-1 des Dünndarms von Maus/Kaninchen entspricht.
Application
Der Anti-SGLT-1(Natriumglucose-Co-Transporter-1)-Antikörper weist Werte von SGLT-1(Natriumglucose-Co-Transporter-1) nach und wurde zur Verwendung in WB, IH(P) und ELISA publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Immunhistochemie (Paraffin): Anti-SGLT-1-Färbung von humaner Niere, mit Citratpuffer, pH-Wert 6,0, vorbehandeltes Gewebe. Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde zu 1 μg/ml mit IHC-Select Detection mit HRP-DAB verwendet. Die Immunreaktivität wird am Bürstensaum des proximalen Tubulus nachgewiesen.
ELISA: Eine 1:10.000–1:50.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde mit 50–100 ng Kontrollpeptid/Well verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Western Blot: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit mehreren Lysaten verwendet. Siehe Datenblatt.
ELISA: Eine 1:10.000–1:50.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde mit 50–100 ng Kontrollpeptid/Well verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Western Blot: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit mehreren Lysaten verwendet. Siehe Datenblatt.
Biochem/physiol Actions
Erkennt SGLT-1.
Physical form
Polyklonales IgG-Antiserum aus Kaninchen in Puffer mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
PC3-Zelllysat
PC3-Zelllysat
Regelmäßig mittels Western Blot an PC3-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
1:500–1:2000-Verdünnung dieser Charge wies SGLT1 in 10 μg PC3-Lysaten nach.
Western-Blot-Analyse:
1:500–1:2000-Verdünnung dieser Charge wies SGLT1 in 10 μg PC3-Lysaten nach.
Other Notes
Ersetzt: AB1352
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1