Wichtige Dokumente
S8072
Sertindole
≥97.5% (HPLC)
Synonym(e):
1-[2-[4-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-1h-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-imidazolidinone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.5% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Ersteller
Abbott
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-n2cc(C3CCN(CC3)CCN4CCNC4=O)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
InChIKey
GZKLJWGUPQBVJQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD2(1813)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.