Fortfahren mit
SML3456
LUF7244
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-​[4-​(3-​Chlorobenzoyl)​phenoxy]​-​N-​3-​pyridinyl-acetamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CN=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=O
InChI key
KKKJYDOHVKIIQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LUF7244 is a potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations in vitro. It decreases the affinity of Kv11.1 for cisapride, astemizole, dofetilide and sertindole. LUF7244 averts dofetilide‐induced torsades de pointes arrhythmias in dogs with chronic atrioventricular block. LUF7244 in combination with dofetilide rescues both congenital and acquired Kv11.1 trafficking defects and produces functional Kv11.1 current in trafficking defective G601S-Kv11.1 cells.
Potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3582SML3553SML3433
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)