Fortfahren mit
S3255
Sterigmatocystin
powder, ≥98% (TLC)
Synonym(e):
3a,12c-Dihydro-8-hydroxy-6-methoxy-7H-furol[3′,2′:4,5]furo[2,3-c]xanthen-7-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 596,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.28
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-158-6
Beilstein/REAXYS Number:
53259
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 596,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4Oc5cccc(O)c5C(=O)c14
InChI
1S/C18H12O6/c1-21-11-7-12-13(8-5-6-22-18(8)24-12)17-15(11)16(20)14-9(19)3-2-4-10(14)23-17/h2-8,18-19H,1H3
InChI key
UTSVPXMQSFGQTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Löst unter experimentellen Bedingungen Lungen- und Lebertumore aus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB004383260932986
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterigmatocystin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S3255-1MG04061826017067
S3255-5MG04061836922023