Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 419,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4Oc5cccc(O)c5C(=O)c14
InChI
1S/C18H12O6/c1-21-11-7-12-13(8-5-6-22-18(8)24-12)17-15(11)16(20)14-9(19)3-2-4-10(14)23-17/h2-8,18-19H,1H3
InChI key
UTSVPXMQSFGQTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Grain samples by high-performance liquid chromatography-electrospray positive ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI+-MS/MS).
- Beer samples by HPLC in conjunction with UV detection.
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard, reference material | grade analytical standard | grade analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format single component solution | format neat | format single component solution | format single component solution |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| concentration ~50 μg/mL in acetonitrile | concentration - | concentration ~100 μg/mL in acetonitrile | concentration ~100 μg/mL in acetonitrile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 32986-1ML | 04061826725689 |