Merck
S2625
Sigma-Aldrich
Sebacinsäure
~95% (GC)
Synonym(e):
Decandisäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2C(CH2)8CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
Beilstein:
1210591
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Dampfdruck
1 mmHg ( 183 °C)
Assay
~95% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Qualität
Titrimetric assay can be misleading because impurities are usually other fatty acids.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable