This product, tested according to the standard test procedure in our Laboratory, meets all the requirements specified in the corresponding Certificate of Analysis, which makes it 100% reliable.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,60 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.10
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-619-8
Beilstein/REAXYS Number:
383901
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
mp
≥300 °C
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChI key
PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Orotic acid (OA) is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5′-phospho-α-d-ribose 1′-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5′-monophosphate (OMP). Orotic acid is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5′-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. OA may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (titration), anhydrous | description ≥98% | description 97% | description 97% |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥98% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp ≥300 °C | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp ≥360 °C (lit.) |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?