Wichtige Dokumente
S2404
Natriumacetat-Puffer -Lösung
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, for molecular biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Produktlinie
BioXtra
Form
liquid
Konzentration
3 M
pH-Wert
7.0±0.05 (25 °C)
Eignung
suitable for DNA precipitation
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChIKey
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)