S2320
Anti-SFRS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution, contains 0.09% sodium azide as preservative
Synonym(e):
Anti-Splicing Factor Arginine/serine-rich 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
PBS solution
Mol-Gew.
antigen 25.6 kDa
Enthält
0.09% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SFRS2(6427)
mouse ... Sfrs2(20382)
rat ... Sfrs2(494445)
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Zielbeschreibung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves