RF451211-EP
Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
F-45-12-11, non aerosol tight black, to hold, 12 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight black
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022668498 (NA)
Eppendorf® 5452720008 (EU)
Parameter
12,100 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)