Merck
RAB1207
Sigma-Aldrich
Canine PAI-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
1 KIT
€ 831,00
€ 831,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 831,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 831,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Speziesreaktivität
canine
Methode(n)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects Canine Plasminogen Activator Inhibitor member 1 (SERPINE1)
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)