Fortfahren mit
646229
2′-Desoxycytidin-13C9,15N3 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
dCTP-13C9,15N3 Natriumsalz -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 534,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C9H1415N3Na2O13P3
Molekulargewicht:
523.03
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
Isotopic purity:
≥98 atom %
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+12
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+12
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900383900386900385
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+15
mass shift
M+12
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)