Merck
RAB1182
Sigma-Aldrich
Bovine aFGF ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
1 KIT
€ 607,00
€ 607,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 607,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 607,00
Check Cart for Availability
Speziesreaktivität
bovine
Methode(n)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects Bovine aFGF (FGF1)
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)