Merck
RAB1036
Sigma-Aldrich
Human Cystatin SN ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonym(e):
Cystatin SN ELISA, ELISA Kit for Cystatin, Human Cystatin Detection
Größe auswählen
96 WELLS
€ 528,00
€ 528,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
€ 528,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 528,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CST1(1469)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects Human Cystatin SN. Other species not yet determined.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Romina Hernández-Olivos et al.
Scientific reports, 11(1), 15646-15646 (2021-08-04)
There are currently no preventative options for recurrent aphthous stomatitis, and the only available treatments are palliative. This is partly due to a poor understanding of its etiopathogenesis. In this case-control study, we characterized the salivary proteome of patients with