RAB0077
Mouse RANTES / CCL5 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Ccl5(20304)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDB
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDB
- RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDB
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials