Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 38,90 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
€ 38,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear aluminum
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
L
290 mm
General description
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
Features and Benefits
- Up to 5 x 2.0 mL size vials
- Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
- Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| L 290 mm | L 300 mm | L - | L - |
| feature to hold 5 x 2.0 mL vials per rack | feature to hold 6 x 5.0 mL vials per rack | feature capacity 5 vial(s) | feature capacity 6 vial(s) |
| material clear aluminum | material clear aluminum | material - | material - |
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging - | packaging pack of 12 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23205 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23206 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0002 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic Vial Cane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?