Merck
R882A-05N
Sigma-Aldrich
Ratten-Astrozyten: RA, neonatal
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rat brain (Rat brain)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
glial
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
seizures
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Ratten-Astrozyten (RA) stammen aus der Großhirnrinde der Ratte. Astrozyten sind die häufigsten Zellen im zentralen Nervensystem und erfüllen dort viele Funktionen. Sie dienen zum Beispiel der mechanischen Stabilität, der Nährstoffversorgung und der Abfallentfernung für die Neuronen, übertragen Signale an die Endothelzellen, regulieren die Neurogenese und kontrollieren die synaptische Funktion. Die Bedeutung der Astrozyten im Nervensystem wird zunehmend erkannt. RA dienen hier als nützliches In-vitro-Modell zur Erforschung der vielfältigen Funktionen der Astrozyten. Charakterisierung: Positiv gefärbt auf GFAP. Ratten-Astrozyten (RA) und mikrovaskuläre Endothelzellen aus Rattengehirn (Rat Brain Microvascular Endothelial Cells, RBMEC), beide von Cell Applications, Inc., wurden zur Untersuchung der neuroprotektiven Fähigkeiten von Bioenergiestabilisatoren in einem In-vitro-Schlaganfallmodell (Liu, 2013) und zur Untersuchung der Wirkung von Astrozyten auf mikrovaskuläre Endothelzellen des Gehirns in Bezug auf den Eisentransportweg (McCarthy, 2014) verwendet.
Ursprung der Zelllinie
Gehirn
Anwendung
Neurowissenschaftliche Forschung, mechanische & und biochemische Unterstützung, Ionengleichgewicht, Nährstoffversorgung, Abfallentfernung, Zellsignalübertragung, Regulation der Neurogenese, Kontrolle der synaptischen Funktion, Astrozytenfunktion, Genexpression, Reparatur von Verletzungen, Gliotransmitterfreisetzung, neuronale Erregbarkeit.
Komponenten
Basalmedium mit 10 % FBS und & 10 % DMSO
Qualität
Jede Charge wurde auf richtige Morphologie und Populationsverdopplungen geprüft sowie negativ auf HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Mykoplasma, Bakterien und Pilze getestet.
Angaben zur Herstellung
  • 2. Passage, >500.000 Zellen in Basalmedium mit & 10 % FBS und 10 % DMSO
  • Kann in mindestens 10 Verdopplungen kultiviert werden
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)