Merck
R7020
Sigma-Aldrich
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb
for RNA electrophoresis
Synonym(e):
RNA agarose gel electrophoresis ladder, RNA agarose gel electrophoresis marker, northern blot ladder, northern blot marker, ssRNA ladder, ssRNA marker, tRNA ladder, tRNA marker
About This Item
UNSPSC-Code:
41105337
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
25 uses
Eignung
suitable for electrophoresis (RNA)
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Sigma′s Transcript RNA Marker (0.2 – 10 kb) contains 9 RNA transcripts from 200 – 10,000 bases. Two ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose gel.
Anwendung
Suitable for size determination of small RNA using native or denaturing agarose gel electrophoresis.
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb has been used as a molecular weight marker for northern blot hybridization.
Komponenten
Sigma′s Transcript RNA Marker (0.2 – 10 kb) is provided in a gel-loading solution with 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Sonstige Hinweise
Contains nine defined RNA transcripts, 200–10,000 nucleotides
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.0%.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Barley lesion mimics, supersusceptible or highly resistant to leaf rust and net blotch.
Wright SA, et al.
Plant Pathology, 62, 982-992 (2013)
Magda Dudek et al.
Nucleic acids research, 48(14), 7786-7800 (2020-06-26)
Marine flavobacteria possess dedicated Polysaccharide Utilization Loci (PULs) enabling efficient degradation of a variety of algal polysaccharides. The expression of these PULs is tightly controlled by the presence of the substrate, yet details on the regulatory mechanisms are still lacking.
Artikel
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protokolle
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Verwandter Inhalt
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield