Fortfahren mit
R5886
RPMI-1640-Medium
HEPES modification, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 14,10
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,40
6 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
24 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 664,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 14,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RPMI-1640-Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES, without L-glutamine., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses RPMI-1640-Medium wird mit HEPES ergänzt. HEPES ist ein physiologischer Good-Puffer, der den pH-Wert des Mediums stabiler hält als Bicarbonat-Puffer.
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Application
RPMI-1640-Medium wird wie folgt verwendet:
  • zum Kultivieren von Zellen der humanen Lymphoblastoidenzelllinie
  • Prostatakrebszellen
  • Monozyten aus Humanblut
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R7638R8758R1383
description
HEPES Modification, With 25 mM HEPES, without L-glutamine., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Dutch Modification, with sodium bicarbonate and 20mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640-Medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)