Direkt zum Inhalt
R1383
RPMI-1640-Medium
With ʟ-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RPMI-1640-Medium, With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Application
RPMI-1640 Medium has been used as a cell culture medium to culture human MCF-7 breast cancer cells and human castrate-resistant prostate cancer (CRPC) cell lines for various cell culture experiments. It has also been used to culture human islets to assess the oxidative stress response in primary human islets.
Preparation Note
Formulated to contain 8.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640-Medium
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)