Merck
R0279
Sigma-Aldrich
Ro 23-9358
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[3,5-Bis(decyloxy)phenyl]-N-(carboxymethyl)glycine
Größe auswählen
25 MG
€ 1.120,00
€ 1.120,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 1.120,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H51NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 1.120,00
Check Cart for Availability
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
99.5-110 °C
Löslichkeit
DMSO: 16 mg/mL
Ersteller
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCOc1cc(OCCCCCCCCCC)cc(c1)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C30H51NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-36-27-21-26(31(24-29(32)33)25-30(34)35)22-28(23-27)37-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20,24-25H2,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)
InChIKey
SWOCSPJYINCHOW-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Diacylglycerol lipase inhibitor. Target for anti-obesity drugs.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)