Wichtige Dokumente
PZ0139
SC-58125
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(4-Fluorophenyl)-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)pyrazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(F)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F4N2O2S/c1-26(24,25)14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
InChIKey
JHBIMJKLBUMNAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research