Fortfahren mit
PMEF-CFX
EmbryoMax® primäre embryonale Fibroblasten der Maus
PMEF, Strain CF1, Irradiated, Passage 3
Synonym(e):
MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells, Irradiated MEFS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Diese pMEF-Zellen wurden an Tag 13 aus CF-1-Mäuseembryonen isoliert und durch Bestrahlungsbehandlung mitotisch inaktiviert. Die Zellen können direkt auf Gelatine-beschichtete Kulturgefäße (Best.- Nr. ES-006-B) ausplattiert werden. Diese Zellen stammen von Passage 3. 5–6 x 106 Zellen produzieren eine Feeder-Schicht mit geeigneter Dichte auf den folgenden Gewebekulturgefäßen:
• 6 x 60 mm Schalen
• 2 x T75 Flaschen
• 2 x 6 Well-Platten
Die kompletten Kulturprotokolle und Medienformulierungen für pMEF-Zellen sind im Handbuch für murine embryonale Stammzellkulturen aufgeführt.
Mit der Produktreihe an pMEF-Zellen von EmbryoMax wird Forschern eine praktische Lösung zur Kultivierung embryonaler Stammzellen (ES-Zellen) geboten und eliminiert so die Notwendigkeit einer zeitaufwändigen Isolierung und Vorbereitung von Feeder-Zellen. Viele Protokolle zu embryonalen Stammzellkulturen erfordern die Verwendung von primären Mausembryo-Fibroblastenzellen (pMEF-Zellen). In diesen Protokollen werden ES-Zellen üblicherweise auf einer Monoschicht der pMEF-Feeder-Zellen kultiviert. Feeder-Zellen spielen in der Kultivierung von Stammzellen eine wesentliche Rolle; sie sezernieren verschiedene wichtige Wachstumsfaktoren in das Medium, die zur Erhaltung pluripotenter Stammzellen beitragen, und fördern durch eine zelluläre Matrix das Wachstum von ES-Zellen.
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Biochem/physiol Actions
Primäre embryonale Fibroblasten der Maus
Packaging
jeweils 5–6 x 106
Preparation Note
Die Fläschchen sollten in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PMEF-DR4X-MPMEF-CFLPMEF-DR4-M
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Artikel
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Verwandter Inhalt
"As transgenic mouse core laboratories know well, mouse models are a powerful means of determining the function of mammalian genes in the context of whole organisms—especially since over 95% of the mouse genome is similar to the human genome. However, you may not know that: 1. Laboratory mouse strains are descended from ancestors in modern-day Pakistan. 2. The first inbred strain of lab mouse was created in 1909. It was named DBA for its coat color: dilute brown non-agouti. 3. There is a mutant mouse actually named“Bad Hair Day” (Bhrd). Someone get this little guy a stylist! 4. Male mice, when treated with anticancer drugs, have been shown to pass on DNA instability to their offspring. 5. The founder of Jackson Laboratories, C. C. Little, once had lunch with Walt Disney to request that an animated film be created linking Mickey Mouse and the laboratory mouse. The request was denied."
Megan Bowers et al.
Cell stem cell, 27(1), 98-109 (2020-05-11)
Altered neural stem/progenitor cell (NSPC) activity and neurodevelopmental defects are linked to intellectual disability. However, it remains unclear whether altered metabolism, a key regulator of NSPC activity, disrupts human neurogenesis and potentially contributes to cognitive defects. We investigated links between
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PMEF-CFX04053252923661